Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylcarbamazin
Artikelnummer. 16504424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16504424 5 g 5 Gramm
16514424 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16504424 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90-89-1 | C10H21N3O | 199.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-89-1
Summenformel C10H21N3O
Molekulargewicht (g/mol) 199.30
InChI-Schlüssel RCKMWOKWVGPNJF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name N,N-Diethyl-4-Methylpiperazin-1-Carboxamid
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylcarbamazine
Schmelzpunkt 49.0°C to 51.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 199.29
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylcarbamazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamazine