Learn More
Diethyldithiocarbaminsäure, Silbersalz, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-109062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10351261
Marke: Thermo Scientific Acros 419330100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1470-61-7
Summenformel C5H10AgNS2
Molekulargewicht (g/mol) 256.13
MDL-Nummer MFCD00004929
InChI-Schlüssel NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC-Name Silber;N,N-diethylcarbamodithioat
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Schmelzpunkt 172.0°C to 175.0°C
Farbe Khaki
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCS2Ag
Menge 10 g
Beilstein 04,121
Löslichkeitsinformationen (in Pyridine) Passes test
Formelmasse 256.13
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Formloses Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.