Learn More
Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalztrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30009366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009366 100 mg 100 Milligramm
30003989 10 g 10 Gramm
30006206 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444270100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20624-25-3
Summenformel C5 H10 N S2 . Na . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate (8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium N,N-diethyldithiocarbamate trihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
IUPAC-Name Natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Na+].CCN(CC)C(=S)[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Formelmasse 225.0469
Reinheit (%) >95%