Learn More
Diethyl-3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10354132 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10753423 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10007CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 6270-57-1
Summenformel C10H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 244.199
MDL-Nummer MFCD00092386
InChI-Schlüssel JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
PubChem CID 234848
IUPAC-Name Diethyl 3,4-Dihydroxyfuran-2,5-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 97%