Learn More
Diethylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10649083 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10649083 10 L Plastikeimer 10 Liter
10510561 1 L Glasflasche 1 Liter
10665542 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10649083 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121160100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-46-6
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00002882
InChI-Schlüssel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10.0°C
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (HOCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.4450 to 1.4480
Menge 10 L
Beilstein 01, 468
Merck Index 15, 3131
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethanol
Viskosität 38 mPa.s (20°C)
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit