Learn More
Diethylenglykol-Diacrylat, tech. 75% stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352936 100 g 100 Gramm
11342936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11352936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10682.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4074-88-8 | C10H14O5 | 214.22 g/mol
Diethylene glycol diacrylate is used as reactive diluent and cross linking agent of radiation curing system, and also may be used as crosslinking resins, plastics and rubber modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglykoldiacrylat wird als reaktives Verdünnungs- und Vernetzungsmittel des Strahlungshärtungssystems verwendet und kann auch als Vernetzungsharz, Kunststoff und Kautschukmodifikator verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1–5 g/ 100 ml bei 18 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4074-88-8
Summenformel C10H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00014939
InChI-Schlüssel LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diacrylate, oxydiethylene acrylate, oxydiethylene diacrylate, acrylic acid, oxydiethylene ester, tga 2, 2-propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester, diacrylate diethylene glycol, unii-jk01t392ju, acrylic acid, 2-ethoxyethanol diester, di ethylene glycol diacrylate
PubChem CID 19996
IUPAC-Name 2-(2-Prop-2-enoyloxyethoxy)ethyl prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol diacrylate
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.118
Siedepunkt 94°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1953711
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (1-5g/100ml at 18°C).
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch