Learn More
Diethylenglycoldibutylether, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10103880 1 L Glasflasche 1 Liter
10470851 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
11914741 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 €
    123.00 € / 1 Liter
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-73-2
Summenformel C12H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
InChI-Schlüssel KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC-Name 1-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]butan
SMILES CCCCOCCOCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol dibutyl ether
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 256.0°C
Flammpunkt 118°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Brechungsindex 1.4225 to 1.4245
Menge 1 L
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viskosität 2.39 mPa.s (20°C)
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit