Learn More
Diethylenglycoldiethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304499 100 mL 100 Milliliter
11498077 500 mL 500 Milliliter
11408087 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17478.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol diethyl ether is used as a solvent for reactions performed at higher temperatures. It is involved in the preparation of nitrocellulose, resins and adhesives. It is utilized as a scrubbing medium to absorb carbonyl sulfide (COS), an impurity in petroleum refineries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglykoldiethylether wird als Lösungsmittel für Reaktionen bei höheren Temperaturen verwendet. Er ist an der Herstellung von Nitrocellulose, Harzen und Klebstoffen beteiligt. Er wird als Reinigungsmedium verwendet, um Carbonylsulfid (COS), eine Verunreinigung in Erdölraffinerien, zu absorbieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Kohlenwasserstoffen, Ethanol, Ethylether und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-36-7
Summenformel C8H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
MDL-Nummer MFCD00009254
InChI-Schlüssel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
SMILES CCOCCOCCOCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol diethyl ether
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 0.909
Siedepunkt 188°C to 190°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Geruch Schwach
Strukturformel (CH3CH2OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.412
Menge 100 mL
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Löslichkeitsinformationen Miscible with hydrocarbons,ethanol,ethyl ether and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99%