Learn More
Diethylenglycoldimethylether, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15668490 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 l
2.5 L
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15668490 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
15687930 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15657930 1 l Glasflasche 1 Liter
15667930 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15677930 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15668490
Marke: Honeywell Research Chemicals M141025ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-96-6
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
MDL-Nummer MFCD00008503
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
SMILES COCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol dimethyl ether
Schmelzpunkt -64°C
Farbe Farblos
Dichte 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 57°C (134.6°F)
Geruch Mild ether-like
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1736101
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C
Dampfdichte 4.6 (vs air)
Formelmasse 134.17g/mol
Reinheit (%) 0.99