Learn More
Diethylenglykoldimethylether, 99 %, stab. mit100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465403
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11465403 500 mL 500 Milliliter
11475403 2500 mL 2500 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11465403
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13397.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Diethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent in organic reactions due to its stability towards higher pH and its high boiling point. It is particularly involved in reactions utilizing organometallic reagents such as Grignard reactions and metal hydride reductions. It is also a solvent for hydroboration reactions with diborane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Dimethylether wird aufgrund seiner Stabilität gegenüber höherer pH-Werte und seines hohen Siedepunktes als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es ist besonders an Reaktionen beteiligt, die organometallische Reagenzien nutzen, wie Grignard-Reaktionen und Metallhydrid-Reduktionen. Es ist auch ein Lösungsmittel für Hydroborationsreaktionen mit Diboran.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Essigsäure, Glycerin, Pyridin und Aldehyden. Leicht mischbar mit Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-96-6
Summenformel C6H14O3
MDL-Nummer MFCD00008503
InChI-Schlüssel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-(2-Methoxyethoxy)ethan
SMILES COCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol dimethyl ether
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Schmelzpunkt -64°C
Dichte 0.944
Siedepunkt 161°C to 162°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel (CH3OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.408
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1736101
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3165
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with ether.
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylene glycol dimethyl ether