Learn More
Diethylenglykoldimethylether, 99 %, stab. mit100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent in organic reactions due to its stability towards higher pH and its high boiling point. It is particularly involved in reactions utilizing organometallic reagents such as Grignard reactions and metal hydride reductions. It is also a solvent for hydroboration reactions with diborane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Dimethylether wird aufgrund seiner Stabilität gegenüber höherer pH-Werte und seines hohen Siedepunktes als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es ist besonders an Reaktionen beteiligt, die organometallische Reagenzien nutzen, wie Grignard-Reaktionen und Metallhydrid-Reduktionen. Es ist auch ein Lösungsmittel für Hydroborationsreaktionen mit Diboran.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Essigsäure, Glycerin, Pyridin und Aldehyden. Leicht mischbar mit Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diethylene glycol dimethyl ether |
| Namenshinweis | stabilized with 100ppm BHT |
| Schmelzpunkt | -64°C |
| Dichte | 0.944 |
| Siedepunkt | 161°C to 162°C |
| Flammpunkt | 51°C (124°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Strukturformel | (CH3OCH2CH2)2O |
| Brechungsindex | 1.408 |
| Menge | 500 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethylene glycol dimethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diethylene glycol dimethyl ether
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.