Learn More
Diethylenglycolmethylether, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylenglycolmethylether |
| Dichte | 1.023 g/ml bei 25 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Menge | 4 l |
| Beilstein | 1697812 |
| Dampfdichte | 4.14 (vs. Luft) |
| Formelmasse | 120.15 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |