Learn More
Diethylen-Glycol-Mono-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
5000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493077 5000 mL 5000 Milliliter
11483077 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16068.0J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    105.65 € / 5000 Milliliter
    Sparen 18.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol mono-n-butyl ether has a wide variety of applications in Chiral chemistry and green chemistry. It is also used in cosmetics. It is used as diluents and leveling agents in the manufacture of paints and in baking. It is also used in the manufacture of nitrocellulose. In brake fluid, it is used as an additive. It is used in the printing industry due to its slow evaporation rate. It is also used as a fixative for perfumes and antiseptics. It is used as an additive to prevent ice buildup in jet fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Mono-n-Butylether findet eine Vielzahl von Anwendungen in der Chiralchemie und der grünen Chemie. Kommt auch in Kosmetika zum Einsatz. Wird als Verdünnungs- und Verlaufsmittel bei der Herstellung von Farben und beim Backen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Nitrocellulose verwendet. Findet in Bremsflüssigkeit Anwendung als Additiv. Aufgrund seiner langsamen Verdunstungsrate wird es in der Druckindustrie eingesetzt. Dient auch als Fixiermittel für Parfüme und Antiseptika. Kommt als Zusatzstoff zum Einsatz, um Eisansammlungen in Flugzeugtreibstoff zu verhindern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylether, Ethanolaceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Leichtmetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-34-5
Summenformel C8H18O3
MDL-Nummer MFCD00002881
InChI-Schlüssel OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
SMILES CCCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 0.967
Menge 5000 mL
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Not Determined
Brechungsindex 1.432
Strukturformel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Merck Index 14,1557
Siedepunkt 230°C to 232°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl ether,ethanol acetone and benzene.
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monobutyl ether
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.