Learn More
Diethylenglykolmonomethylether, 98 %, mit 50-150 mg/kg BHT stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423077 500 mL 500 Milliliter
11433077 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16063.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglykolmonomethylether ist ein industrielles Lösungsmittel und wird auch häufig als Inhibitor gegen das Vereisen von Treibstoffsystemen (Fuel System Icing Inhibitor, FSII) in Flugzeugtreibstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol monomethyl ether
Schmelzpunkt -70°C
Namenshinweis stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Dichte 1.01
Menge 500 mL
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Light
Brechungsindex 1.426
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Siedepunkt 194°C
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Product Description: Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether