Learn More
Diethylentriaminpenta-Essigsäure-Natriumsalz, technisch, Lösung, ca. 40 Gew.%, Fisher Chemical
Catalog Number 10030110
Click to view available options
500ml, Flasche aus Braunglas
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Siedepunkt 106°C
Schmelzpunkt -40°C
CAS 140-01-2
Farbe Gelb
pH 11 to 12
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Summenformel C14H18N3Na5O10
MDL-Nummer 51016
InChI-Schlüssel LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Pentanatrium 2-[bis({2-[bis(carboxylatmethyl)amino]ethyl})amino]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 503.26
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.