Learn More
Diethylentriaminpentaessigsäuredianhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328186 5 g 5 Gramm
11318186 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15178.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23911-26-4 | C14H19N3O8 | 357.319 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride is a reagent used for introducing a strong chelator. It is employed in the synthesis of macrocyclic ligands and lanthanide complexes that are useful as MRI enhancers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylen-Triaminepenta-Essigsäure-Dianhydrid ist ein Reagenz für die Einführung eines starken Chelators. Wird bei der Synthese von makromyclischen Liganden und Lanthanidkomplexen eingesetzt, die als MRI-Enhancer nützlich sind.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt -20 °C. Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23911-26-4
Summenformel C14H19N3O8
Molekulargewicht (g/mol) 357.319
MDL-Nummer MFCD00010697
InChI-Schlüssel RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtpa-anhydride, cyclic dtpa anhydride, 2-bis 2-2,6-dioxomorpholino ethyl amino acetic acid, unii-wnm9rlh5x9, wnm9rlh5x9, diethylenetriaminepentaacetic dianhydride, diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride, cdtpaa, glycine, n,n-bis 2-2,6-dioxo-4-morpholinyl ethyl, bis 2-2,6-dioxomorpholin-4-yl ethyl amino acetic acid
PubChem CID 100825
IUPAC-Name 2-[bis[2-(2,6-Dioxomorpholin-4-yl)ethyl]amino]essigsäure
SMILES C1C(=O)OC(=O)CN1CCN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1230954
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 357.32
Reinheit (%) 95%