Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylentriaminpentaessigsäure, Pentanatriumsalz, 40 % wässrige Lösung, technisch
Artikelnummer. 10055810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10055810 3 kg Glasflasche 3 Kilogramm
10116613 250 g Glasflasche 250 Gramm
10686991 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10055810 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 407290030
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Namenshinweis 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Siedepunkt 106°C
Flammpunkt >100°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H18N3Na5O10
Strukturformel NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Brechungsindex 1.4185 to 1.4205
MDL-Nummer MFCD00051016
Menge 3 kg
Beilstein 04, III, 1190
Relative Dichte 1.29
Synonym pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
InChI-Schlüssel LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate
Molekulargewicht (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Formelmasse 503.26
Reinheit (%) 39 to 41%
Güte Technisch
Physikalische Form Lösung