Learn More
Diethylether, > 99,5 %, stabilisiert, Multicompendial, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
GVB
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
CAS | 60-29-7 |
Dichte | 0.71g/mL |
Menge | 1 L |
Verpackung | GVB |
Summenformel | C4H10O |
MDL-Nummer | MFCD00011646 |
UN-Nummer | UN1155 |
Wasser | <0.2% |
Synonym | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |