Learn More
Diethylzink, 1.5 M Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10464542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10464542 100 ml AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10361113 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 €
    158.00 € / 100 Milliliter
    Sparen 11.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylzinc
Farbe Farblos
Namenshinweis 1.5M Solution in Toluene
CAS 557-20-0, 108-88-3
Konzentration 1.4 to 1.6M
Dichte 0.9130g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.913
Summenformel C4H10Zn
Strukturformel (C2H5)2Zn
MDL-Nummer MFCD00009021
Menge 100 ml
Merck Index 15, 3151
Physikalische Form Flüssig
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons
InChI-Schlüssel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
IUPAC-Name Diethylzink
Molekulargewicht (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formelmasse 123.5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylzinc, solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diethylzinc