Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: m-Enterokokken-Agar
Artikelnummer. 11703493
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11703493
Marke: BD 274620
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Isolieren und Zählen von Enterokokken in Wasser und anderen Materialien durch Membranfiltration oder Gießplattentechnik
  • Rezeptur: Tryptose 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 2 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Natriumazid 0.4 g/l, Agar 10 g/l,2,3,5-Triphenyl-Tetrazoliumchlorid 0.1 g/l
Zertifizierungen
CE, ISO, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO, SMWW
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp m-Enterokokken-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Tryptose 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 2 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Natriumazid 0,4 g/l, Agar 10 g/l, 2,3,5-Triphenyl-Tetrazoliumchlorid 0,1 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Isolieren und Zählen von Enterokokken in Wasser und anderen Materialien durch Membranfiltration oder Gießplattentechnik
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide