Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: m-Enterokokken-Agar
Beschreibung
- Rezeptur: Tryptose 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 2 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Natriumazid 0.4 g/l, Agar 10 g/l,2,3,5-Triphenyl-Tetrazoliumchlorid 0.1 g/l
Zertifizierungen
CE, ISO, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, ISO, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | m-Enterokokken-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Tryptose 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 2 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Natriumazid 0,4 g/l, Agar 10 g/l, 2,3,5-Triphenyl-Tetrazoliumchlorid 0,1 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Isolieren und Zählen von Enterokokken in Wasser und anderen Materialien durch Membranfiltration oder Gießplattentechnik |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide