Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Membran-Fäkalcoliforme (mFC)-Agar
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Rosolsäure
- Rezeptur: Tryptose 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Laktose 12.5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1.5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l, Anilinblau 0.1 g/l
Zertifizierungen
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, CCAM, EPA, SMWW |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | mFC-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Tryptose 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Laktose 12,5 g/l, Gallensalze Nr. 3 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l, Anilinblau 0,1 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rosolsäure bei der Kultivierung und Zählung von Fäkalcoliformen durch die Membranfiltertechnik bei erhöhten Temperaturen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: bile salts No. 3