missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: TT (Tetrathionate) Broth Base, Hajna
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackungsart:
Flasche
Medientyp:
TT-Bouillonbasis (Hajna)
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US-Landwirtschaftsministerium (USDA) |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | TT-Bouillonbasis (Hajna) |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt 2 g/l, Tryptose 18 g/l, Dextrose 0,5 g/l, D-Mannitol 2,5 g/l, Natriumdesoxycholat 0,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Natriumthiosulfat 38 g/l, Calciumcarbonat 25 g/l, Brilliantgrün 0,01 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Anreicherung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Milchprodukten vor Isolierungsverfahren |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur