Learn More
BD Difco™ Laktose-Pepton-Bouillon
Artikelnummer. 11799082
Change view
Click to view available options
:
Laktose-Pepton-Bouillon; Menge: 500 g
Artikelnummer.
11799082 Laktose-Pepton-Bouillon; Menge: 500 g
1 options
Artikelnummer. 11799082
Marke: BD 266520
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BD Difco™ Laktose-Pepton-Bouillon für den Nachweis von coliformen Organismen in Wasser.
  • Laktose-Peptone-Bouillon enthält Peptone, die die Kohlenstoff- und Stickstoffquellen für ein gutes Wachstum einer Vielzahl von Organismen bereitstellen.
    • Laktose wird als Quelle fermentierbarer Kohlenhydrate geliefert.
    • Natriumchlorid ist im Medium vorhanden, um eine geeignete osmotische Umgebung zu bieten.
    • Bromkresolpurpur wird als kolorimetrischer Indikator verwendet, um die Produktion von Säure aus der Fermentation von Laktose zu zeigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Dehydriert
Medientyp Laktose-Pepton-Bouillon
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 17,0 g/l, Sojapepton 3,0 g/l, Laktose 10,0 g/l, Natriumchlorid 5,0 g/l, Bromkresolpurpur 0,02 g/l
pH 7,4 ±0,2
Menge 500 g