Learn More
BD Difco™ Nitrat-Bouillon
Artikelnummer. 11792854
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11792854 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11792854
Marke: BD 226810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hilfsmittel zur Identifizierung aerober und fakultativ anaerober gramnegativer Mikroorganismen mittels Nitrat-Reduktionstest. BD™ Difco™ Nitrat-Bouillon ist ein Basalmedium, das Kaliumnitrat enthält. Das Medium wird mit den Mikroorganismen beimpft und anschließend inkubiert.
Mikroorganismen können anhand ihrer Verstoffwechselung bestimmter Substrate differenziert werden. Die Gasbildung aus Nitrat ist ein wichtiger Differenzierungstest für nicht-glukosevergärende gramnegative Bakterien. Das Endprodukt der Reduktion hängt von der Bakterienart ab.
  • Nitrat-Bouillon ist ein Basalmedium, das Kaliumnitrat enthält.
  • Das Medium wird mit dem zu bewertenden Mikroorganismus beimpft und inkubiert. Anschließend kann die Nitratreduktion bestimmt werden.
  • Identifiziert: Acinetobacter calcoaceticus 19606, Enterobacter aerogenes 13048, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturmediumtyp Nitrat-Bouillon
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMD, USDA
Farbe Hell- bis mittelbraun
Form Dehydriert (frei fließend, homogen)
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Rindfleischextrakt 3,0 g/l; Pepton 4,0 g/l; Proteose-Pepton (Nr. 3) 1,0 g/l; Kaliumnitrat 1,0 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Identifizierung aerober und fakultativ anaerober gramnegativer Mikroorganismen mittels Nitrat-Reduktionstest.
Menge 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • nitrate broth
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium nitrate