Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Keimzahlagar (Standardmethoden-Agar)
Artikelnummer. p-4901974
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11708942
Marke: BD 247910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Gewinnung von mikrobiellen Plattenauszählungen von Milch und Milchprodukten, Nahrungsmitteln, Wasser und anderen hygienerelevanten Materialien BD™ Difco™ Plate-Count-Agar ist eine dehydrierte Medienbasis, die die APHA-Anforderungen erfüllt.
Plate-Count-Agar, das bei der Zählung von Bakterien in Wasser, Abwasser, Lebensmitteln und Milchprodukten zum Einsatz kommt. Gemäß Rezeptur der American Public Health Association (APHA) hergestellt. Wird zum Erhalt von Plattenzählwerten für Milch und andere Milchprodukte empfohlen und lässt sich auch zur Bestimmung der hygienischen Qualität von Lebensmitteln, Wasser und anderen Materialien einsetzen. Jede Charge dehydrierter Mediumbasis wird dem APHA-Qualitätstest unterzogen.
  • Gute Kulturreaktion auf Lactobacillus johnsonii 11506 und Staphylococcus aureus 25923.
  • Casein-Enzymverdau stellt Aminosäuren und andere komplexe stickstoffhaltige Substanzen bereit.
  • Hefeextrakt liefert in erster Linie die B-Komplex-Vitamine.
  • Dextrose ist eine Energiequelle.
  • PH (2,35% Lösung, 25 °C): 7,0 ±0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Farbe Beige
Inhalt und Lagerung 2°bis 30 °C
Form Dehydrierter Feststoff
Medientyp Agar für Zählplatten
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gewinnung von mikrobiellen Plattenauszählungen von Milch und Milchprodukten, Nahrungsmitteln, Wasser und anderen hygienerelevanten Materialien
Verpackungsart Eimer
Menge 2 kg