Learn More
Gibco™ Difco™ PPLO Broth
Artikelnummer. 16209871
Change view
Click to view available options
Menge:
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16209871 10 kg 10 Kilogramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16209871
Marke: Gibco™ 255410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dient zur Isolierung und Kultivierung von Mycoplasma, wenn es mit Nährstoffanreicherung ergänzt wird.
Ein komplettes Medium für die Kultivierung von Mikroorganismen aus der Klasse Mollicuten. Wird in Anwendungen für die Tiergesundheit für die Vermehrung von Mykoplasmaarten wie Mycoplasma mycoides, Mycoplasma gallisepticum und anderen zur Impfstoffproduktion verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Kultivierung von Mycoplasma
Produktlinie Difco
Menge 10 kg