Learn More
BD Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar
Artikelnummer. 12790187
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
10 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12790187
Marke: BD 211661
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selektiver für Pilze durch Zugabe von Antibiotika. BD™ Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein Universalmedium für die Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und säurefreundlichen Mikroorganismen. Wird auch für das Testen von Kosmetika und Lebensmitteln empfohlen.
Difco™ Sabouraud-Dextrose-Agar ist ein dehydriertes Kulturmedium, das in qualitativen Verfahren zur Kultivierung pathogener und nicht pathogener Pilze, insbesondere Dermatophyten, verwendet wird.
  • Die Zugabe von Antibiotika ist eine Modifikation zur Erhöhung der bakteriellen Hemmung.
  • Der niedrige pH-Wert von etwa 5.6 ist günstig für das Wachstum von Pilzen und leicht hemmend gegenüber kontaminierenden Bakterien in klinischen Proben.
  • Die allgemeinen Kapitel 61 und 62 des USP beschreiben Testmethoden für die Verwendung von Sabouraud-Dextrose-Agar bei der Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests zur Isolierung von Candida albicans aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Farbe Beige
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Dehydriert
Medientyp Sabouraud-Dextrose-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Dextrose 40 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von pathogenen und nicht-pathogenen Pilzkulturen, insbesondere Dermatophyten
Verpackungsart Eimer
Menge 2 kg