Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, ultra-filtered (UF)
Artikelnummer. 16219741
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16219741
Marke: Gibco™ 210934
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Difco™ Hefeextrakte sind Konzentrate aus dem wasserlöslichen Teil autolysierter Saccharomyces cerevisiae Zellen, die aus primär kultivierter Backhefe stammen.
  • Difco Hefeextrakte sind Konzentrate aus dem wasserlöslichen Teil autolysierter Saccharomyces cerevisiae Zellen, die aus primär kultivierter Backhefe stammen
  • Diese Produkte ohne Stoffe tierischen Ursprungs sind für den Einsatz als multifunktionaler Nährstoffzusatz in Säugetierzellkulturen, mikrobieller Fermentation und Insektenzellkulturen geeignet
  • Der Hefeextrakt liefert wichtige wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide und Kohlenhydrate für Medienformulierungen aller Art
  • Difco staubarmer (LD) Hefeextrakt wurde entwickelt, um die Menge des erzeugten Staubs im Vergleich zu anderen sprühgetrockneten Hefeextrakten zu begrenzen
  • Er ist ultra-gefiltert und wurde speziell für Anwendungen in der Säugetierzellkultur entwickelt.
  • Mit seinem niedrigen Endotoxingehalt und dem hohen Gehalt an natürlich vorkommenden B-Vitaminen kann er effektiv eingesetzt werden, um den Bedarf an fötalem Kälberserum zu verringern.
  • Er hat einen Endotoxingehalt von weniger als oder gleich 500 EU/g.
  • Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität This product does not contains HAPs; This product does not contain any Proposition 65 chemicals; WHMIS Hazard Class - Non-controlled - This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR)and the SDS contains all the information required by the CPR
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Zelltyp Bakterien, Insekten, Säugetiere
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen für mikrobielle, Säugetier- und Insektenzellkulturen sowie Impfstoffe
Produktlinie Difco
Menge 10 kg
Quelle Hefe, nicht tierischen Ursprungs