Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, ultra-filtered (UF)
Artikelnummer. 16289731
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16289731 500 g 500 Gramm
16219741 10 kg 10 Kilogramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16289731
Marke: Gibco™ 210929
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Difco™ Hefeextrakte sind Konzentrate aus dem wasserlöslichen Teil autolysierter Saccharomyces cerevisiae Zellen, die aus primär kultivierter Backhefe stammen.
  • Ultrafiltration verbessert die Löslichkeit und senkt das Endotoxin
  • Eignet sich für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Zelltyp Bakterien
Kulturtyp Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur und mikrobielle Fermentation, Gewebekulturanwendung
Produktlinie Difco
Menge 500 g
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs