Learn More
Difenacoum-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Difenacoum 5,6,7,8-d4 |
| CAS | 2469195-81-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C31 D4 H20 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3-(3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d4, 3-(3-p-Diphenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl)-4-hydroxycoumarin-d4, Diphenacoum-d4, Neosorexa-d4, Ratak-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2/i6D,7D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=C(C3CC(Cc4ccccc34)c5ccc(cc5)c6ccccc6)C(=O)Oc2c1[2H])O |
| IUPAC-Name | 5,6,7,8-Tetradeuterio-4-hydroxy-3-[3-(4-phenylphenyl)tetralin-1-yl]chromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 448.54 |
| Mehr anzeigen |