Learn More
Difenacoum-d4, TRC
Artikelnummer. 30385889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30385889 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30385889 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4453525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Difenacoum 5,6,7,8-d4
CAS 2469195-81-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C31 D4 H20 O3
Menge 5 mg
Synonym 3-(3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d4, 3-(3-p-Diphenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl)-4-hydroxycoumarin-d4, Diphenacoum-d4, Neosorexa-d4, Ratak-d4
InChI-Formel InChI=1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2/i6D,7D,12D,13D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=C(C3CC(Cc4ccccc34)c5ccc(cc5)c6ccccc6)C(=O)Oc2c1[2H])O
IUPAC-Name 5,6,7,8-Tetradeuterio-4-hydroxy-3-[3-(4-phenylphenyl)tetralin-1-yl]chromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 448.54
Formelmasse 448.1977
Reinheit (%) >95