Learn More
Difenidolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962706 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962706 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3053.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Difenidolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difenidol Hydrochloride
CAS 3254-89-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Difenidol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H27 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), SKF-478A
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
SMILES Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1,1-Diphenyl-4-piperidin-1-ylbutan-1-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 345.91
Menge 250 mg
Formelmasse 345,1859 g/mol