Learn More
Difenoconazol 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311373
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311373 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311373 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12609000TO1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difenoconazole
CAS 119446-68-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Difenoconazole
Versandbedingung +20°C
Summenformel C19 H17 Cl2 N3 O3
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
SMILES CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
IUPAC-Name 1-[[2-[2-Chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-Triazol
Solvent or Matrix Toluene
Molekulargewicht (g/mol) 406.26
Menge 1 mL
Formelmasse 405.0647 g/mol