Learn More
Difenoconazole, TRC
Artikelnummer. 30005592
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005592 500 mg 500 Milligramm
30007472 1 g 1 Gramm
17903415 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445370500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119446-68-3
Summenformel C19 H17 Cl2 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 406.26
Synonym 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]- (9CI, ACI), 1-[[2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (ACI), BaiJunTong, Bardos Neu, CGA 169374, Difenconazole, Difenoconazole, Dividend, Dividend (fungicide), Dragon, Plover, Score, Score 10WG, Score EC 250, Sico
IUPAC-Name 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
SMILES CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difenoconazole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
Formelmasse 405.0647