Learn More
Diflorason, Mikromol
Beschreibung
Diflorason, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diflorasone |
| CAS | 2557-49-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diflorasone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H28 F2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Diflorasone, (6alpha,11beta,16beta)-6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl- (8CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Mehr anzeigen |