Learn More
Diflubenzuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324489 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324489 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12630000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflubenzuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name N-[(4-Chlorphenyl)Carbamoyl]-2,6-Difluorbenzamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 310.68
Menge 1 mL
Formelmasse 310,0321 g/mol