Learn More
Meropenem-Trihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15937452 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15937452 25 mg geliefert 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937452 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R118625MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 119478-56-7
Physikalische Form Fest
Summenformel (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(Dimethylaminocarbonyl)Pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1 -hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2 -em-3-Carbonsäure-Trihydrat
MDL-Nummer MFCD08600005
Industry Type ANTIBIOTIKA
Menge 25 mg geliefert
Güte Analysenstandard