Learn More
Diflunisal, LoGiCal
Artikelnummer. 30461190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461190 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461190 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3050.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflunisal
CAS 22494-42-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflunisal
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H8 F2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-Name 5-(2,4-Difluorphenyl)-2-hydroxybenzoesäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 250.2
Menge 10 mg
Formelmasse 250,0442 g/mol