Learn More
Difluoressigsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475133 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11475133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12787.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-73-7
Summenformel C2H2F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.033
MDL-Nummer MFCD00004220
InChI-Schlüssel PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC-Name 2,2-Difluoressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difluoroacetic acid
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 1.526
Siedepunkt 132°C to 134°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.343
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1098588
Formelmasse 96.03
Reinheit (%) 98%