Learn More
Difluoressigsäure, TRC
Artikelnummer. 30369604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369604 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4455285G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Difluoroacetic acid
CAS 381-73-7
Summenformel C2 H2 F2 O2
Menge 5 g
Synonym Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C(F)F
IUPAC-Name 2,2-Difluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 96.03
Formelmasse 96.0023
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.