Learn More
Difurfurylsulfid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752291 5 g Glasflasche 5 Gramm
11916171 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265080050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13678-67-6
Summenformel C10H10SO2
Molekulargewicht (g/mol) 194.25
InChI-Schlüssel UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym difurfuryl sulfide, furfuryl sulfide, difurfurylsulfide, 2-furfuryl monosulfide, furan, 2,2'-thiobis methylene bis, bis 2-furfuryl sulfide, unii-x6o686cpco, bis furan-2-ylmethyl sulfane, bis-furfuryl sulfide, 2-difurfuryl sulfide
PubChem CID 61659
IUPAC-Name 2-(Furan-2-ylmethylsulfanylmethyl)Furan
SMILES C1=COC(=C1)CSCC2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difurfurylsulfide
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5540 to 1.5560
Menge 5 g
Beilstein 17,III,355
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 194.25
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke