Learn More
Cytiva Life Sciences™ DIGE Gele LF24
Artikelnummer. 17978322 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geltyp:
Polyacrylamid
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geltyp Packungsgröße
17978322 Polyacrylamid 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978322 Lieferant Cytiva Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 29706670
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Großformatige, vorgefertigte 12,5%ige Polyacrylamid-Gele mit schwach fluoreszierenden Glasplatten, geeignet für 2D-DIGE und 2D-Polyacrylamid-Gelelektrophorese. DIBE™ Die
DIGE Gels LF24 sind großformatige, vorgefertigte 12,5%ige Polyacrylamid-Gele mit schwach fluoreszierenden Glasplatten, die für 2D-Druckverfahren vorgesehen sind. DIGE/DIBE™ mit Amersham™ DIGE Unit LF24 Elektrophorese.
  • Gebrauchsfertiges Fertiggel
  • Schnelle Einrichtung mit optimiertem DIGE-Puffer-Kit
  • Optimierte 24 cm IPG-Streifen für die großformatige Proteintrennung
  • Niedrigfluoreszierende Glasplatten ermöglichen die direkte Fluoreszenzbildabtastung
  • Geeignet für großformatige HCP-Abdeckungsanalysen zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen an HCP ELISA Die
  • DIGE Gels LF24 sind großformatige, 12,5%ige Polyacrylamid-Fertiggele mit schwach fluoreszierenden Glasplatten, optimiert für Amersham™ DIGE Unit LF24 Elektrophorese.
  • Die Glasplatten müssen beim Scannen des Gels mit einem Fluoreszenz-Bildscanner nicht entfernt werden. Öffnen Sie die Glaskassette, um die Proteine auf eine Membran zu übertragen.
  • Dieses Gel ist für die zweidimensionale Fluoreszenz-Differenz-Gelelektrophorese (2-D DIGE) und den großformatigen HCP-Abdeckungstest (2D DIGE) vorgesehen. DIBE™) für die regulatorischen Anforderungen an HCP ELISA Die
  • Gebrauchsfertige DIGE-Pufferkits ermöglichen einen schnellen Aufbau der Elektrophorese.
  • Die Packung enthält 3 vorgefertigte Gele.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Spezialpuffer auf Basis von Piperidinopropionamid (PPA)
Gelanteil (%) 12.5%
Geltyp Polyacrylamid
Trennbereich 12 bis 120 kDa
Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C
Produkttyp Polyacrylamidgel