Learn More
BOLA Aufschlussgefäße
Artikelnummer. 10431492
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10431492 20 mL 1 Stück
10155061 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431492 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. A24006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.82 €
    426.81 € / 1 Stück
    Sparen 436.01 €
    50% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dimensionsstabiler Grundbehälter und Schraubendeckel aus TFM homogene und nicht poröse Oberfläche
  • BOLA isostatisch gepresstes PTFE mit glatter Innenfläche
  • 1 Dichtungs- und Berstmembran bereits montiert, 10 Sätze Ersatzmembranen im Lieferumfang enthalten
  • Für Proben bis maximal 0,5 g
  • Fassungsvermögen 20 ml und 100 ml
  • Innenabmessungen: Höhe 22 x 60 mm, 50 mm Außendurchmesser bzw. 35 x 110 mm, 70 mm Außendurchmesser des Deckels, 60 mm bzw. 95 mm Außendurchmesser
  • Maximaler Druck: 20 und 15 bar
  • Maximale Temperatur 150 °C und 140 °C
Spezifikation
Produkttyp Aufschlussgefä
Kapazität (metrisch) 20 mL
Höhe (metrisch) 60 mm
Druck 20 Bar
Maximale Temperatur (metrisch) 150 °C
Breite (metrisch) 22 mm