Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermistorthermometer
Artikelnummer. 15651774 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Modell:
Datenprotokollierung
Keine Datenprotokollierung
Sondentyp:
2 Eingabe
Einzelne Eingabe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15651774
Marke: Digi-Sense™ 2025093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software.
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
  • Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
  • Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
  • Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
  • Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.6 cm
Enthält Gepolsterte Tragetasche, Trageschlaufe, eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Länge (metrisch) 178 mm
Material Plastic
Messzeit <1 s
Modell Keine Datenprotokollierung
Sondentyp Einzelne Eingabe
Auflösung 0,1 °
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Produkttyp Thermistor-Thermometer
Datenspeicherung Keine
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 257 °F
Max. Temperatur (metrisch) 125 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −40° bis 257 °F
Temperaturbereich (metrisch) −40 °C bis 125 °C
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermistor-Sonden der Serie 400 mit 1/4-in.-Klinkenstecker
Akkutyp 9V
Genauigkeit ±0,9 °F (±0,5 °C) von 32 bis 158 °F, (0 bis 70 °C); ±2 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs
Display Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Breite (metrisch) 5,7 cm