Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermoelement-Thermistorthermometer
Artikelnummer. 15860056
Click to view available options
Modell:
Datenprotokollierung
Keine Datenprotokollierung
Sondentyp:
2 Eingabe
Einzelne Eingabe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15860056
Marke: Digi-Sense™ 2025091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software.
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
  • Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
  • Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
  • Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
  • Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Hinweis: Die Thermometersonde ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.6 cm
Enthält Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9 V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.  (Die Sonde ist separat erhältlich.)
Länge (metrisch) 178 mm
Material Plastic
Messzeit <1 s
Modell Keine Datenprotokollierung
Sondentyp Einzelne Eingabe
Auflösung 0.1 °F (0.1 °C) von −148 bis 1832 °F (−99.9 bis 999.9 °C); 1 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Produkttyp Thermoelementthermometer
Datenspeicherung Keine
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 2500 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1372 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −328° bis 2501 °F
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis 1372 °C
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermoelementsonden Typ J/K/T
Akkutyp 9V
Genauigkeit ±1 % des Messwerts 1,8 °F (1 °C) unter -148 °F (-99,9 °C); ±1 % des Messwerts 0,5 °C (0,9 °F) über -148 °F (-99,9 °C)
Display Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Breite (metrisch) 5,7 cm