Learn More
Cole-Parmer™ Digitales Taschenthermometer im Pen-Stil von Digi-Sense™
Artikelnummer. 11775499 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−50 bis 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11775499 −50 bis 150 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11775499
Marke: Cole-Parmer™ 9000102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragen Sie dieses Thermometer überall hin
  • Die Edelstahl-Durchdringungssonde hält über Jahre hinweg an.
  • Das robuste ABS-Kunststoffgehäuse sorgt für eine sichere Anzeige.
  • Das Thermometer verfügt über umschaltbare °F/°C- Bereiche und eine Aktualisierung des 1-Sekunden-Displays.
  • Die Datenhaltetaste drücken, um die Messwerte einzufrieren.
  • Die EIN/AUS-Taste drücken, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
  • Mit Batterie und Abdeckung.
Spezifikation
Länge (metrisch) 3,6 mm
Länge (metrisch) Sonde 0.14 Zoll
Material ABS, Edelstahl
Auflösung 0.1° 1° über 199.9° und unter 1°
Beschreibung Digitales Taschenthermometer in Pen-Style
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −58 °F bis 302 °F
Temperaturbereich (metrisch) −50 bis 150 °C
Akkutyp 1,5 V
Genauigkeit ±2,0 °F, ±1,5 °C