Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes, kompaktes Klappthermometer
Artikelnummer. 15830046
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−50 °C bis 290 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15830046 −50 °C bis 290 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15830046
Marke: Digi-Sense™ 2025034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei AAA-Batterien und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Das robuste, IP67-geschützte wasserfeste Gehäuse reinigt leicht unter fließendem Wasser
  • Zuverlässige Messungen garantiert
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Das ausklappbare Design ermöglicht es, die Sonde zu falten und in die Tasche zu passen
  • Schmale Sondenspitze für schnellere Ansprechzeiten
  • HACCP-konform bezüglich Lebensmittelanwendungen.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) HACCP-zertifiziert für die Verwendung in Lebensmitteln, im Labor, in der Ausbildung, in der Forschung und Entwicklung
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 2 cm
Enthält Batterie- und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden
Länge gesamt (angloamerikanisch) 10 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4 Zoll
Länge (metrisch) 150 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25.4 cm
Länge (metrisch) Sonde 10.2 cm
Material Plastic
Messzeit 2 s
Sondentyp Eindringen
Auflösung 0.1°1° Über 200° F (93° C)
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Produkttyp Digitales Taschenthermometer
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 544 °F
Max. Temperatur (metrisch) 290 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −58° bis 544 °F
Temperaturbereich (metrisch) −50 °C bis 290 °C
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1,0 °C; ±2,0 °F unter -20 °C; ±1 % des Messwerts über 100 °C[±1,8 °F; ±3,6 °F unter -4 °F; ±1 % des Messwerts über 212 °F]
Immersion Length 6 in.
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 4,5 cm