Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte Infrarotthermometer
Artikelnummer. p-7114294
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−35 °C bis 800 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
−31° bis 1472 °F
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) unitSize
15820026 −35 °C bis 800 °C −31° bis 1472 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15820026 Lieferant Digi-Sense™ Lieferanten-Nr. 2025006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal.
Digi-Sense™ Präzisionsthermometer mit Infrarot-Thermometer zur sicheren und einfachen Lokalisierung von heißen und kalten Stellen
  • Verlässliche Messungen
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Der Pistolengriff ist bequem und einfach zu bedienen
  • Messen Sie die Oberflächentemperaturen schnell und präzise
  • Auslösesperre für kontinuierliches Scannen
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Emissivität Verstellbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur
Enthält Eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Material Plastic
Messzeit <300 Millisekunden
Auflösung 0.1° 1° über 1000°
Produkttyp Infrarot-Thermometer, 20:1 Verhältnis Abstand zu Zielgröße
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1472 °F
Max. Temperatur (metrisch) 800 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -31 °F
Min. Temperatur (metrisch) -35 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −31° bis 1472 °F
Temperaturbereich (metrisch) −35 °C bis 800 °C
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Akkutyp 9V
Genauigkeit ±2,5 °C von -50 °C bis 20 °C; ±1,0 % des Messwerts ± 1 Stelle von 20 °C bis 300 °C; ±1,5 % des Messwerts ± 1 Stelle von 300 °C bis 800 °C(±4,5 °F von -58° bis 68 °F; ±1,0 % des Messwerts ± 1 Stelle von 68° bis 572°F; ±1,5 % des Messwerts ± 1 Stelle von 572° bis 1472°F)
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Breite (metrisch) 11.43 cm
Umfang 20:1 Distance to target size ratio