Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ Steckdosentester
Beschreibung
- Prüft häufige fehlerhafte Verkabelungsprobleme in der Hauptsteckdose
- Kann an eine Standard-Steckdose angeschlossen werden.
- Finden Sie Fehler einfach mit hellen Leuchtanzeigen
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Steckdosenprüfgerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GFCI US Drei-Stift-Steckdosen |
| Spannung | 110/125 V |
| Zertifizierung/Konformität | CAT II 125 V, Verschmutzung 2; UL STD .61010–1 |
| Display | LED-Anzeigeleuchten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen. |
| Hertz | 60 Hz |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
| Gewährleistung | 2 Jahre |